Fontos dokumentumok
E9502
EPPS
≥99.5% (titration)
Szinonimák:
4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinepropanesulfonic acid, 4-(2-Hydroxyethyl)piperazine-1-propanesulfonic acid, N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N′-(3-propanesulfonic acid), HEPPS
Teszt
≥99.5% (titration)
Forma
powder
pH
7.3-8.7
hasznos pH-tartomány
7.3-8.7
pKa (25 °C)
8.0
pKa
8
mp
237-239 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: 25 g + 50 mL, clear, colorless
λmax
A290 at ≤0.1 (C=33% w/w)
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
SMILES string
OCCN1CCN(CCCS(O)(=O)=O)CC1
InChI
1S/C9H20N2O4S/c12-8-7-11-5-3-10(4-6-11)2-1-9-16(13,14)15/h12H,1-9H2,(H,13,14,15)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OWXMKDGYPWMGEB-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
- to verify the effect of pH variation on the proteolytic activity of the posterior midgut (PMG) contents and anterior midgut (AMG) tissue homogenate
- to prepare a destaining buffer to destain intensely stained gel pieces
- to prepare digestion buffer for in-gel enzymatic digestion
- to reconstitute the digested peptides for the processing of brain-derived extracellular vesicle (EV) proteins and 16-plex isobaric tandem mass tag (TMT) peptide labeling
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)