M1317
MES solution
BioPerformance Certified, suitable for, 1 M, suitable for cell culture
Szinonimák:
2-(N-Morpholino) ethanesulfonic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
BioPerformance Certified
for molecular biology
Minőségi szint
sterilitás
sterile; 0.2 μm filtered
form
solution
koncentráció
1 M
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
hasznos pH-tartomány
5.5-6.7
kation nyomok
Fe: <5 ppm
alkalmasság
suitable for
tárolási hőmérséklet
room temp
InChI
1S/C6H13NO4S/c8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7/h1-6H2,(H,8,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SXGZJKUKBWWHRA-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Egyéb megjegyzések
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1