Merck
39326
Sigma-Aldrich
N-[2-(Dansylamino)ethyl]maleimide
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥99.0% (HPLC)
Szinonimák:
N-(2-Maleimidoethyl)-5-dimethylamino-1-naphthalenesulfonamide, N-(2-Maleimidoethyl)dansylamide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C18H19N3O4S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
373.43
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352111
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
termékcsalád
BioReagent
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (HPLC)
fluoreszcencia
λex 327 nm; λem 547 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0, 2-mercaptoethanol
alkalmasság
suitable for fluorescence
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CN(C)c1cccc2c(cccc12)S(=O)(=O)NCCN3C(=O)C=CC3=O
InChI
1S/C18H19N3O4S/c1-20(2)15-7-3-6-14-13(15)5-4-8-16(14)26(24,25)19-11-12-21-17(22)9-10-18(21)23/h3-10,19H,11-12H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GFVSIWWKMOVBJL-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Dokumentumtár megtekintése
S Aoki et al.
Journal of the American Chemical Society, 123(6), 1123-1132 (2001-07-18)
A cyclen (=1,4,7,10-tetraazacyclododecane) doubly functionalized with three carbamoylmethyl groups and one dansylaminoethyl (dansyl = 2-(5-(dimethylamino)-1-naphthalenesulfonyl) group (L(2) = 1-(2-(5-(dimethylamino)-1-naphthalenesulfonylamido)ethyl)-4,7,10-tris(carbamoylmethyl)-cyclen) was synthesized and characterized. Potentiometrtic pH titration and UV spectrophotometric titration of L(2) served to determine deprotonation of the pendant dansylamide
Andreas Helmersson et al.
Plant physiology, 147(3), 1158-1167 (2008-05-30)
Zinc is a potent regulator of programmed cell death (PCD) in animals. While certain, cell-type-specific concentrations of intracellular free zinc are required to protect cells from death, zinc depletion commits cells to death in diverse systems. As in animals, PCD
Jun Yin et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 25(19), 11367-11374 (2009-08-28)
We report on the fabrication of Cu2+-sensing thermoresponsive poly(N-isopropylacrylamide) (PNIPAM) microgels labeled with metal-chelating acceptor and fluorescent reporter moieties. Cu2+ detection sensitivity can be considerably enhanced via thermo-induced collapse of the sensing matrix, which can easily optimize the relative spatial