Fontos dokumentumok
L0700000
Liothyronine sodium
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
3,3′,5-Triiodo-L-thyronine sodium salt, Liothyronine, O-(4-Hydroxy-3-iodophenyl)-3,5-diiodo-L-tyrosine sodium salt, T3
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
liothyronine
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
[Na+].N[C@@H](Cc1cc(I)c(Oc2ccc(O)c(I)c2)c(I)c1)C([O-])=O
InChI
1S/C15H12I3NO4.Na/c16-9-6-8(1-2-13(9)20)23-14-10(17)3-7(4-11(14)18)5-12(19)15(21)22;/h1-4,6,12,20H,5,19H2,(H,21,22);/q;+1/p-1/t12-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SBXXSUDPJJJJLC-YDALLXLXSA-M
Géninformáció
human ... THRA(7067) , THRB(7068)
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)