Fontos dokumentumok
A8751
Adenine hydrochloride hydrate
≥99%
Szinonimák:
Adenine hydrochloride, Adenine,monohydrochloride, 6-Aminopurine hydrochloride hydrate
Teszt
≥99%
Forma
powder
SMILES string
O.Cl.Nc1ncnc2[nH]cnc12
InChI
1S/C5H5N5.ClH.H2O/c6-4-3-5(9-1-7-3)10-2-8-4;;/h1-2H,(H3,6,7,8,9,10);1H;1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MYRDTAUFFBYTHA-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- as a supplement in a rich medium for galactose induction during yeast cell culture.
- for the incubation of MiaPaCa2 cell lines for cell viability and co-culture assay.
- as a component of the Pombe Glutamate (PMG)media for the germination of Schizosaccharomyces pombe.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)