Fontos dokumentumok
A3886
Aprotinin
powder
Szinonimák:
BPTI, Bovine pancreatic trypsin inhibitor, Trasylol, Trypsin inhibitor (basic)
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Aprotinin from bovine lung,
biológiai forrás
bovine lung
Minőségi szint
Forma
powder
molekulatömeg
~6,500
kiszerelés
vial of 15 mg
oldhatóság
glycerol: 3 mg/mL, clear, colorless (equilibration buffer containing 5% glycerol)
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
S1SCC2NC(=O)CNC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C5NC(=O)C(NC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C9N(CCC9)C(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C%11N(CCC%11)C(=O
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZPNFWUPYTFPOJU-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
cow ... PTI(404172)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)