MAB4051
Anti-Angiotensin Converting Enzyme Antibody, clone 9B9
clone 9B9, Chemicon®, from mouse
Szinonimák:
ACE, CD143, DCP1, Peptidyl-dipeptidase A, Peptidase P
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
9B9, monoclonal
faj reaktivitás
hamster, feline, human, monkey, rat
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1
alkalmasság
not suitable for immunohistochemistry (Paraffin)
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... AGT(183)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Immunocytochemistry: 1:100. Reacts with endothelial cell, macrophages (activated) and THP1 cells (monocyte line).
Immunoblotting: 1:100: ~170-180kDa isoform, reducing conditions.
Immunoprecipitation: 1:1,000-1:10,000
ELISA : 1:1,000
Visualization of lung vessels (Danilov et al., 1989; Klibanov et al., 1988; Hiemisch et al., 1993)
Antibody mediated drug delivery into the lung (Danilov et al., 1991, 1994; Muzykantov et al., 1994, 1996)
Estimation of lung vessel injury (Muzykantov et al., 1991; Atochina et al., 1992)
Structure-function of ACE (Danilov et al., 1994)
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Neuroscience
Hormones & Receptors
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2