Fontos dokumentumok
RAB0010
Angiotensin II EIA Kit
for serum, plasma, culture supernatant and cell lysates
Szinonimák:
Angiotensinogen, Serpin A8
About This Item
Javasolt termékek
faj reaktivitás
mouse, human, rat
kiszerelés
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technika/technikák
ELISA: suitable
enzyme immunoassay: suitable
bemenet
sample type cell lysate
sample type culture supernatant(s)
sample type serum
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 2.62 pg/mL
standard curve range: 0.1-1000 ng/mL
észlelési módszer
colorimetric
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... AGT(183)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Angiotensin II EIA Kit has been used for analyzing circulating and serum levels of angiotensin II (Ang II) in mice and rats respectively.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kit Components Also Available Separately
- RABHRP3HRP-StreptavidinBiztonsági adatlap
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Met. Corr. 1
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)