Fontos dokumentumok
A9502
Ala-Ala
Szinonimák:
L-Alanyl-L-alanine
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥98% (TLC)
Minőségi szint
form
powder
szín
white
mp
280-285 °C (lit.)
SMILES string
C[C@H](N)C(=O)N[C@@H](C)C(O)=O
InChI
1S/C6H12N2O3/c1-3(7)5(9)8-4(2)6(10)11/h3-4H,7H2,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11)/t3-,4-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DEFJQIDDEAULHB-IMJSIDKUSA-N
Géninformáció
human ... CA1(759) , CA2(760) , SLC15A1(6564)
rat ... Tpp2(81815)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3