Fontos dokumentumok
A0550
Ala-Gln
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
Alanyl-glutamine, Glutamine-S
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Ala-Gln, ≥98% (HPLC)
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to off-white
SMILES string
NC(CC[C@H](NC([C@@H](N)C)=O)C(O)=O)=O
InChI
1S/C8H15N3O4/c1-4(9)7(13)11-5(8(14)15)2-3-6(10)12/h4-5H,2-3,9H2,1H3,(H2,10,12)(H,11,13)(H,14,15)/t4-,5-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HJCMDXDYPOUFDY-WHFBIAKZSA-N
Related Categories
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)