Fontos dokumentumok
A0912
D-Ala-D-Ala
≥99%
Szinonimák:
D-alanyl-D-Alanine
About This Item
Javasolt termékek
product name
D-Ala-D-Ala,
Teszt
≥99%
Minőségi szint
form
powder
szín
white to off-white
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
C[C@@H](N)C(=O)N[C@H](C)C(O)=O
InChI
1S/C6H12N2O3/c1-3(7)5(9)8-4(2)6(10)11/h3-4H,7H2,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11)/t3-,4-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DEFJQIDDEAULHB-QWWZWVQMSA-N
Alkalmazás
- Binding Mode-Based Physicochemical Screening Method Using d-Ala-d-Ala Silica Gel and Chemical Modification Approach to Facilitate Discovery of New Macrolactams, Banglactams A and B, from Nonomuraea bangladeshensis K18-0086.: Describes a novel screening method employing D-Ala-D-Ala silica gel to discover new macrolactams with potential antibacterial properties. This technique aids in identifying compounds that inhibit bacterial cell wall synthesis (Kimishima et al., 2024).
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3