product name
Phe-Ala,
Teszt
≥98.0% (TLC)
Minőségi szint
form
powder
szín
white
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
C[C@H](NC(=O)[C@@H](N)Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C12H16N2O3/c1-8(12(16)17)14-11(15)10(13)7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8,10H,7,13H2,1H3,(H,14,15)(H,16,17)/t8-,10-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MIDZLCFIAINOQN-WPRPVWTQSA-N
Géninformáció
human ... SLC15A1(6564)
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3