Fontos dokumentumok
A9627
Ala-Ala-Ala
≥98% (TLC)
Szinonimák:
Tri-L-alanine
About This Item
Javasolt termékek
product name
Ala-Ala-Ala,
Teszt
≥98% (TLC)
Minőségi szint
form
powder
szín
white
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
C[C@H](N)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](C)C(O)=O
InChI
1S/C9H17N3O4/c1-4(10)7(13)11-5(2)8(14)12-6(3)9(15)16/h4-6H,10H2,1-3H3,(H,11,13)(H,12,14)(H,15,16)/t4-,5-,6-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BYXHQQCXAJARLQ-ZLUOBGJFSA-N
Amino Acid Sequence
Alkalmazás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1