product name
Ala-Phe,
Teszt
≥98% (TLC)
Minőségi szint
form
powder
szín
white to off-white
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
C[C@H](N)C(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C12H16N2O3/c1-8(13)11(15)14-10(12(16)17)7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8,10H,7,13H2,1H3,(H,14,15)(H,16,17)/t8-,10-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OMNVYXHOSHNURL-WPRPVWTQSA-N
Amino Acid Sequence
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3