Fontos dokumentumok
C1141
Z-Phe-Leu
≥98% (TLC), suitable for ligand binding assays
Szinonimák:
N-CBZ-Phe-Leu
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Z-Phe-Leu,
Teszt
≥98% (TLC)
Minőségi szint
Forma
powder
technika/technikák
ligand binding assay: suitable
szín
white
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC(C)CC(NC(=O)C(Cc1ccccc1)NC(=O)OCc2ccccc2)C(O)=O
InChI
1S/C23H28N2O5/c1-16(2)13-20(22(27)28)24-21(26)19(14-17-9-5-3-6-10-17)25-23(29)30-15-18-11-7-4-8-12-18/h3-12,16,19-20H,13-15H2,1-2H3,(H,24,26)(H,25,29)(H,27,28)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IBOXOGVHBFUSFH-UHFFFAOYSA-N
Amino Acid Sequence
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?