Fontos dokumentumok
50150
Gly-Ala
≥99.0% (NT)
Szinonimák:
Glycyl-L-alanine
Teszt
≥99.0% (NT)
optikai aktivitás
[α]20/D −50±2°, c = 8% in H2O
reakcióalkalmasság
reaction type: solution phase peptide synthesis
izzítási maradék
≤0.05% (as SO4)
mp
~230 °C (dec.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
C[C@H](NC(=O)CN)C(O)=O
InChI
1S/C5H10N2O3/c1-3(5(9)10)7-4(8)2-6/h3H,2,6H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VPZXBVLAVMBEQI-VKHMYHEASA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?