A9400
7-Aminoactinomycin D
~97% (HPLC), powder, fluorescent DNA stain
Szinonimák:
7-AAD
About This Item
Javasolt termékek
product name
7-Aminoactinomycin D, ~97% (HPLC), powder
Teszt
~97% (HPLC)
Minőségi szint
form
powder
szín
red to very dark purple
antibiotikus hatásspektrum
neoplastics
Hatásmechanizmus
DNA synthesis | interferes
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(C)[C@H]1NC(=O)[C@@H](NC(=O)c2cc(N)c(C)c3OC4=C(C)C(=O)C(N)=C(C(=O)N[C@H]5[C@@H](C)OC(=O)[C@@H](C(C)C)N(C)C(=O)CN(C)C(=O)[C@@H]6CCCN6C(=O)[C@H](NC5=O)C(C)C)C4=Nc23)[C@@H](C)OC(=O)[C@H](C(C)C)N(C)C(=O)CN(C)C(=O)[C@@H]7CCCN7C1=O
InChI
1S/C62H87N13O16/c1-26(2)42-59(85)74-21-17-19-36(74)57(83)70(13)24-38(76)72(15)48(28(5)6)61(87)89-32(11)44(55(81)66-42)68-53(79)34-23-35(63)30(9)51-46(34)65-47-40(41(64)50(78)31(10)52(47)91-51)54(80)69-45-33(12)90-62(88)49(29(7)8)73(16)39(77)25-71(14)58(84)37-20-18-22-75(37)60(86)43(27(3)4)67-56(45)82/h23,26-29,32-33,36-37,42-45,48-49H,17-22,24-25,63-64H2,1-16H3,(H,66,81)(H,67,82)(H,68,79)(H,69,80)/t32-,33-,36+,37+,42-,43-,44+,45+,48+,49?/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YXHLJMWYDTXDHS-SGILFZQNSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- for nuclei visualization in mouse tail skin
- as a nuclear stain in imaging flow cytometry for nucleus-protein colocalization
- in flow cytometry to determine the level of CD16 (Fc gamma III receptor) and CD32 (Fc gamma II receptor) in epidermal cells
Tulajdonságok és előnyök
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Cikkek
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.
Apoptosis regulation involves multiple pathways and molecules for cellular homeostasis.