Fontos dokumentumok
A9210
Annexin V FITC Conjugate from human placenta
Szinonimák:
Annexin V, Calphosbindin I, Lipocortin V, PAP-1
About This Item
Javasolt termékek
form
buffered aqueous solution
Minőségi szint
a címkézés mértéke
1-2 mol FITC per mol annexin V
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Géninformáció
human ... ANXA5(308)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Fizikai forma
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1