Fontos dokumentumok
70139
Potato Dextrose Agar
NutriSelect® Plus, suitable for microbiology
Szinonimák:
PDA, Potato Glucose Agar, Potato Glucose Agar
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
APHA
USP
Minőségi szint
szab. megfelelőség
FDA
sterilitás
non-sterile
Forma
powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
összetétel
agar, 15 g/L
dextrose, 20 g/L
potato extract, 4 g/L
kiszerelés
pkg of 100 g
pkg of 2.5 kg
pkg of 500 g
gyártó/kereskedő neve
NutriSelect® Plus
technika/technikák
microbiological culture: suitable
szín
light yellow
végső pH
5.6±0.2 (25 °C)
alkalmazás(ok)
agriculture
bioburden testing
environmental
food and beverages
microbiology
alkalmasság
nonselective for Aspergillus spp.
nonselective for Candida spp.
nonselective for Penicillium spp.
nonselective for Pichia spp.
nonselective for Saccharomyces spp.
nonselective for Zygosaccharomyces spp.
nonselective for molds (General Media)
nonselective for yeasts (General Media)
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Quality control with growth promotion test according to industry standards
- Quality assurance acc. to ISO 9001
- Cost-efficient powdered media
Elkészítési megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Yeast is one of the most important microorganisms known and utilised by mankind. Ancient Middle Eastern civilisations used the organism to bake bread and to produce mead, beer and wine.