Merck
A9325
Sigma-Aldrich
L-Alanine 4-nitroanilide hydrochloride
protease substrate, ≥99% (TLC), powder
Szinonimák:
Ala-4-nitroanilide, H-Ala-pNA
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H11N3O3 · HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
245.66
Beilstein:
6303731
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352204
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.83
Terméknév
L-Alanine 4-nitroanilide hydrochloride, protease substrate
Minőségi szint
Teszt
≥99% (TLC)
Forma
powder
oldhatóság
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Cl[H].C[C@H](N)C(=O)Nc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H11N3O3.ClH/c1-6(10)9(13)11-7-2-4-8(5-3-7)12(14)15;/h2-6H,10H2,1H3,(H,11,13);1H/t6-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YEXRLSXNWLNHQR-RGMNGODLSA-N
Alkalmazás
L-Alanine 4-nitroanilide hydrochloride has been used to determine the activity of aminopeptidase in the intestinal segments and small intestine (jejunum and ileum).
Biokémiai/fiziológiai hatások
L-Alanine-4-nitroanilide is used as a substrate to determine alanine aminopeptidase (AAP) activity. It is mainly chosen as a substrate, due to its relative specificity, higher hydrolysis rate and better solubility.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Effect of insoluble fiber supplementation applied at different ages on digestive organ weight and digestive enzymes of layer-strain poultry
Yokhana J S, et al.
Poultry Science, 95(3), 550-559 (2015)
Methods for Measuring Urinary Enzyme Activities
Urinary Enzymes, 99-145 (1992)