Fontos dokumentumok
1.00126
Millipore
L-Aspartic acid
for biochemistry
Szinonimák:
L-Aspartic acid, L-α-Aminosuccinic acid, L-αlpha-Aminosuccinic acid, Asp
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C4H7NO4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
133.10
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
EC index szám:
200-291-6
NACRES:
NA.21
Minőségi szint
form
solid
pH
2.5-3.5 (20 °C, 4 g/L in H2O)
mp
269-271 °C (decomposition)
oldhatóság
4 g/L
térfogatsúly
430 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CKLJMWTZIZZHCS-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (alkalimetric, calculated on dried substance): ≥ 99.0 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Appearance: white to almost white crystalline powder or colorless crystals
Appearance of solution (0.5 mol/l, hydrochloric acid 1 mol/l): clear and colorless
Spec. rotation (α 20/D, 50 g/l, hydrochloric acid 1 mol/l, calc. on dried substance): +25.3 to +26.3
UV-Absorption (260 nm, 0.5 mol/l, 1 cm, hydrochloric acid 1 mol/l): ≤ 0.25
UV-Absorption (280 nm, 0.5 mol/l, 1 cm, hydrochloric acid 1 mol/l): ≤ 0.20
Chloride (Cl): ≤ 0.02 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.01 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
As (Arsenic): ≤ 0.0005 %
Ca (Calcium): ≤ 0.001 %
Co (Cobalt): ≤ 0.0005 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
K (Potassium): ≤ 0.0005 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.0005 %
Na (Sodium): ≤ 0.005 %
NH₄ (Ammonium): ≤ 0.01 %
Zn (Zinc): ≤ 0.0005 %
Foreign amino acids: ≤ 0.3 %
Other ninhydrine positive substances: ≤ 0.1 %
Loss on drying (105 °C; 3 h): ≤ 0.3 %
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1