Fontos dokumentumok
CASP3F
Caspase 3 Assay Kit, Fluorimetric
Szinonimák:
Caspase-3 Activity Fluorometric Kit
About This Item
Javasolt termékek
használat
sufficient for 1,000 multiwell tests
sufficient for 100 standard tests (2 ml)
Minőségi szint
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... CASP3(836)
Általános leírás
Alkalmazás
Egység definíció
Kit Components Only
- Water (17-18 megaOhm) 125 mL
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Cikkek
Cellular apoptosis assays to detect programmed cell death using Annexin V, Caspase and TUNEL DNA fragmentation assays.
Celluláris apoptózis vizsgálatok a programozott sejthalál kimutatására Annexin V, kaszpáz és TUNEL DNS-fragmentációs vizsgálatok segítségével.