Fontos dokumentumok
159220
Diethyl pyrocarbonate
96% (NT)
Szinonimák:
DEP, DEPC, Diethyl dicarbonate, Diethyl oxydiformate, Ethoxyformic acid anhydride
Teszt
96% (NT)
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.398 (lit.)
bp
93-94 °C/18 mmHg (lit.)
sűrűség
1.101 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
carbonate
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCOC(=O)OC(=O)OCC
InChI
1S/C6H10O5/c1-3-9-5(7)11-6(8)10-4-2/h3-4H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FFYPMLJYZAEMQB-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- nuclease inhibitor for the extraction of undegraded nucleic acids from etiolated and green plant tissues
- an antimicrobial additive
- ribonuclease inhibitor
- histidine residue modifier
- reagent for conversion of imines to carbamates
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
156.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
69 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Solid-state lithium fast-ion conductors are crucial for safer, high-energy-density all-solid-state batteries, addressing conventional battery limitations.