Fontos dokumentumok
CS0030
Senescence Cells Histochemical Staining Kit
sufficient for 100 tests
Szinonimák:
Senescent cells IHC kit, cellular β-galactosidase probe
About This Item
Javasolt termékek
használat
sufficient for 100 tests
Minőségi szint
kiszerelés
pkg of 1 kit
tárolási körülmény
dry at room temperature
észlelési módszer
colorimetric
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
- senescence-associated β-galactosidase assay
- to test for senescence in human pancreatic cancer cells
- adipose-derived stem cells (ADSCs)
- cord blood mesenchymal stromal/stem cells (CBMSC)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Jogi információk
Kit Components Only
- X-gal solution 4 mL
- Staining Solution, 10X 15 mL
- Fixation Buffer 10x 15 mL
- Reagent B 1.5 mL
- Reagent C 1.5 mL
- Dulbecco's Phosphate Buffered Saline (PBS) 10x 60 mL
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Cikkek
Cell based assays for cell proliferation (BrdU, MTT, WST1), cell viability and cytotoxicity experiments for applications in cancer, neuroscience and stem cell research.
Sejtalapú vizsgálatok sejtproliferációs (BrdU, MTT, WST1), sejtéletképességi és citotoxicitási kísérletekhez a rák, az idegtudomány és az őssejtkutatás területén történő alkalmazásokhoz.