SRP8026
Annexin V human
recombinant, expressed in E. coli, GST tagged, ≥95% (SDS-PAGE)
Szinonimák:
Annexin A5, Calphobindin I, EC 2.7.1.23, Endonexin II, Placental anticoagulantprotein I
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human
rekombináns
expressed in E. coli
tag
GST tagged
Teszt
≥95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized
molekulatömeg
~52 kDa
kiszerelés
pkg of 100 μg
tárolási körülmény
avoid repeated freeze/thaw cycles
technika/technikák
activity assay: suitable
szín
white
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... ANXA5(308)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3