Fontos dokumentumok
A9460
Annexin V from human placenta
≥90% (SDS-PAGE), buffered aqueous solution
Szinonimák:
Annexin V, Calphosbindin I, Lipocortin V, PAP-1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human placenta
Minőségi szint
Teszt
≥90% (SDS-PAGE)
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
33 kDa (four subunits)
technika/technikák
cell based assay: suitable
szennyeződések
Human Source(HCV), tested negative
oldhatóság
water: soluble
alkalmasság
suitable for molecular biology
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−70°C
Géninformáció
human ... ANXA5(308)
Általános leírás
Annexin V is a calcium-dependent phospholipid-binding protein. It is expressed in high concentration in cells with barrier functions, such as vascular endothelium, epithelial cells in bile ducts, placental trophoblasts, mammary ducts, renal tubules, and nasal epithelium.
Alkalmazás
- to verify the involvement of phosphatidylserine in adhesion using flow cytometry
- to test adhesion specificity of phosphatidylserine
- for synthesis of NIR700-Annexin-V imaging probe
- in dynamic light scattering (DLS) assay to test the effects of various treatments on virion aggregation
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Fizikai forma
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)