Fontos dokumentumok
A6784
Albumin solution human
10% in 0.85% sodium chloride and 0.05% sodium azide, aseptically filled
Szinonimák:
HSA
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human
Minőségi szint
sterilitás
aseptically filled
Forma
liquid
koncentráció
10% in 0.85% sodium chloride and 0.05% sodium azide
9.5-11.4% protein (biuret)
technika/technikák
ELISA: suitable
tissue culture: suitable
western blot: suitable
szennyeződések
HIV I and HIVII, HCV and HBsAg, tested negative
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3F8/c4-1(5,2(6,7)8)3(9,10)11
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QYSGYZVSCZSLHT-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... ALB(213)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
- Easily crystallized and contain an excess of acidic amino acids.
- Serum and plasma albumin is carbohydrate-free and comprises 55-62% of the protein present
- Due to its high charge to mass ratio albumin binds water, Ca2+, Na+, K+, fatty acids, bilirubin, hormones, and drugs.
- The free hydrophobic region of fatty acid-free albumins helps to solubilize lipids in tissue culture
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)