T0376
Thymine
≥99%
Szinonimák:
2,4-Dihydroxy-5-methylpyrimidine, 5-Methyluracil
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
Teszt
≥99%
form
powder
mp
~320 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
CC1=CNC(=O)NC1=O
InChI
1S/C5H6N2O2/c1-3-2-6-5(9)7-4(3)8/h2H,1H3,(H2,6,7,8,9)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RWQNBRDOKXIBIV-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
mouse ... Tymp(72962)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3