Fontos dokumentumok
C6012
Cholesta-3,5-diene
≥93% (HPLC)
Szinonimák:
Δ3,5-Cholestadiene, Cholesterilene
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
natural (organic)
Minőségi szint
Teszt
≥93% (HPLC)
form
powder
mp
78-80 °C (lit.)
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C=CCC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C27H44/c1-19(2)9-8-10-20(3)23-14-15-24-22-13-12-21-11-6-7-17-26(21,4)25(22)16-18-27(23,24)5/h6,11-12,19-20,22-25H,7-10,13-18H2,1-5H3/t20-,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RLHIRZFWJBOHHD-HKQCOZBKSA-N
Related Categories
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Elkészítési megjegyzés
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3