Fontos dokumentumok
A8667
Anti-Human IgG (whole molecule)−Peroxidase antibody produced in goat
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Goat Anti-Human IgG (whole molecule) HRP
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
goat
Minőségi szint
konjugátum
peroxidase conjugate
antitest forma
IgG fraction of antiserum
antitest terméktípus
secondary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
human
technika/technikák
direct ELISA: 1:30,000
dot blot: 1:80,000
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:200
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Goat Anti-Human IgG (whole molecule)-Peroxidase antibody binds to human IgG.
Immunogen
Alkalmazás
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2