AP112P
Goat Anti-Human IgG Antibody, HRP conjugate
Chemicon®, from goat
Szinonimák:
Anti-Human IgG HRP Conjugate
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
goat
Minőségi szint
konjugátum
peroxidase conjugate
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
secondary antibodies
klón
polyclonal
Forma
lyophilized
faj reaktivitás
human
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
ELISA: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
- to detect the bound immunoglobulin G (IgG) in enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) assay
- in immunohistochemistry or cytochemistry at a dilution of 1:500 - 1:5,000
- for western blotting with chromogenic substrates at a dilution of 1:5,000 - 1:100,000 and with ECL substrates at a dilution of 1:10,000 - 1:200,000.
- for EIA at a dilution of 1:5,000-1:100,000
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
WARNING:
Use of sodium azide as a preservative will substantially inhibit the enzyme activity of HRP.
Egyéb megjegyzések
Whole Immunoglobulin Secondary Antibodies
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Related Content
Products and support for mpox research, offering world-class reagents for immunoassay and molecular assay development.