Fontos dokumentumok
A0420
Anti-Human IgM (μ-chain specific)−Peroxidase antibody produced in goat
affinity isolated antibody
Szinonimák:
Goat Anti-Human IgM (μ-chain specific)−HRP
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
goat
Minőségi szint
konjugátum
peroxidase conjugate
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
secondary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
human
technika/technikák
direct ELISA: 1:50,000
dot blot: 1:100,000 (chemiluminescent)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:200
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Related Categories
Általános leírás
Goat anti-human IgM (mu-chain specific)-peroxidase antibody is specific for human IgM and does not bind to other human Igs. Furthermore, the antibody does not react with mouse and rat IgG. Hence, the antibody conjugate yields reduced background with mouse or rat samples.
Immunogen
Alkalmazás
- for dot blot (1:100,000) and immunohistochemistry (1:200 using formalin-fixed, paraffin-embedded sections) applications.
- in immunoblotting
- sandwich immunoassay
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves