Fontos dokumentumok
A6063
Anti-Horse IgG (whole molecule)−Alkaline Phosphatase antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Szinonimák:
Rabbit Anti-Horse IgG (whole molecule)−AP
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
alkaline phosphatase conjugate
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
secondary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous glycerol solution
technika/technikák
direct ELISA: 1:30,000
western blot: 1:30,000
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)