I0759
Anti-Human IgM (μ-chain specific) antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Szinonimák:
Anti Human IgM Antibody - Anti-Human IgM (μ-chain specific) antibody produced in goat, Anti Human Igm, Anti Human Igm Antibody, Anti-Human Igm
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
goat
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
secondary antibodies
klón
polyclonal
form
lyophilized powder
technika/technikák
Ouchterlony double diffusion: suitable
quantitative precipitin assay: suitable
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Immunoglobulin M (IgM) antibodies appear early in the course of infections. IgM antibodies are responsible for agglutination of red blood cells in mis-matched blood transfusions. The level of IgM may vary with the status of disease or infection.
Anti-Human IgM (μ-chain specific) antibody is specific for human IgM with mu chain. The antibody preparation is specific for human IgM when tested against purified human IgA, IgG, IgM, Bence Jones κ and Bence Jones λ myeloma proteins.
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Fizikai forma
Feloldás
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1