Fontos dokumentumok
A1543
Anti-Human IgG (whole molecule)−Alkaline Phosphatase antibody produced in goat
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Goat Anti-Human IgG (whole molecule)−AP
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
goat
Minőségi szint
rekombináns
expressed in goat
konjugátum
alkaline phosphatase conjugate
antitest forma
IgG fraction of antiserum
antitest terméktípus
secondary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
technika/technikák
direct ELISA: 1:20,000
dot blot: 1:30,000
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50
western blot (chemiluminescent): 1:30,000
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1