Fontos dokumentumok
A1075
Amyloid β Protein Fragment 1-40
≥90% (HPLC), powder
Szinonimák:
Aβ40
Teszt
≥90% (HPLC)
Forma
powder
szín
white
oldhatóság
1% acetic acid: 1 mg/mL
saline: insoluble
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... APP(351)
Amino Acid Sequence
Általános leírás
Alkalmazás
- in the temperature based conformational studies using Fourier transform infrared/differential scanning calorimetry (FT-IR/DSC) studies
- as a reference standard in sandwich-type enzyme immunoassay for quantifying amyloid A4 protein in cerebrospinal fluid of patients with head trauma
- as a component of embryonic stem cell medium to inhibit amyloid deposition in fibroblasts
Biokémiai/fiziológiai hatások
Feloldás
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)