Fontos dokumentumok
A8967
Anti-Amyloid Precursor Protein, N-Terminal antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-APP
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
IgG fraction of antiserum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen 95-100 kDa
faj reaktivitás
human, rat, mouse
technika/technikák
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:200 using formic acid-treated sections of human Alzheimer′s disease (AD) brain
microarray: suitable
western blot: 1:1,000 using rat brain extract or supernatant of 293T cells secreting APP.
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... APP(351)
mouse ... App(11820)
rat ... App(54226)
Related Categories
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
- western blotting
- immunostaining
- immunofluorescence
Immunofluorescence (1 paper)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)