ABN240
Anti-Amyloid, β 1-40, aβ Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Szinonimák:
Amyloid beta A4 protein, ABPP, APPI, APP, Alzheimer disease amyloid protein, Cerebral vascular amyloid peptide, CVAP, PreA4, Protease nexin-II, PN-II, 1.N-APP2.Soluble APP-alpha, S-APP-alpha3.Soluble APP-beta, S-APP-beta4.C995.Beta-amyloid protein 42, Be
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
human
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
bovine (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
technika/technikák
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... APP(351)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
ELISA: A representative lot detected Amyloid, B 1-40 in ELISA (Direct).
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Minőség
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Amyloid, B 1-40 on 10 µg of human Alzheimer brain tissue lysate.
Cél megnevezése
Kapcsolódás
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Human Alzhiemer brain tissue lysate
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1