Fontos dokumentumok
P2016
3α,21-Dihydroxy-5α-pregnan-20-one
≥95%
Szinonimák:
21-Hydroxyallopregnanolone, 5α-Pregnane-3α,21-diol-20-one, 5α-THDOC, Allopregnane-3α,21-diol-20-one, Allotetrahydrodeoxycorticosterone
Teszt
≥95%
Forma
powder
SMILES string
[H][C@@]12CC[C@@]3([H])[C@]4([H])CC[C@H](C(=O)CO)[C@@]4(C)CC[C@]3([H])[C@@]1(C)CC[C@@H](O)C2
InChI
1S/C21H34O3/c1-20-9-7-14(23)11-13(20)3-4-15-16-5-6-18(19(24)12-22)21(16,2)10-8-17(15)20/h13-18,22-23H,3-12H2,1-2H3/t13-,14+,15-,16-,17-,18+,20-,21-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CYKYBWRSLLXBOW-GDYGHMJCSA-N
Géninformáció
human ... GABRA1(2554) , GABRA2(2555) , GABRA3(2556) , GABRA4(2557) , GABRA5(2558) , GABRA6(2559) , GABRB1(2560) , GABRB2(2561) , GABRB3(2562)
rat ... Gabra2(29706)
Általános leírás
Alkalmazás
- as an γ-aminobutyric acid type A receptor (γ-GABAA) agonist in voltage-clamp measurements studies in Xenopus oocytes
- to test its effect on the spike-wave discharges (SWD) finasteride-treated rats
- in electrophysiological studies with dentate granule cells (DGCs) post controlled cortical impact (CCI) -induced brain injury
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience