Merck
A3355
Sigma-Aldrich
ATC0175
≥98% (HPLC), solid
Szinonimák:
N-(cis-4-{[4-(Dimethylamino)quinazolin-2-yl]amino}cyclohexyl)-3,4-difluorobenzamide HCl
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C23H26ClF2N5O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
461.94
MDL-szám:
UNSPSC kód:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
solid
oldhatóság
DMSO: soluble 5 mg/mL
H2O: insoluble
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl[H].CN(C)c1nc(N[C@@H]2CC[C@@H](CC2)NC(=O)c3ccc(F)c(F)c3)nc4ccccc14
InChI
1S/C23H25F2N5O.ClH/c1-30(2)21-17-5-3-4-6-20(17)28-23(29-21)27-16-10-8-15(9-11-16)26-22(31)14-7-12-18(24)19(25)13-14;/h3-7,12-13,15-16H,8-11H2,1-2H3,(H,26,31)(H,27,28,29);1H/t15-,16+;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HUUPKFUYSQNNLO-FAESNJTISA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
ATC0175 is a non-peptide, orally active melanin-concentrating hormone receptor 1 (MCHR1) antagonist.
Non-peptide, orally active melanin-concentrating hormone receptor 1 (MCHR1) antagonist.
Tulajdonságok és előnyök
This compound is featured on the Melanin-Concentrating Hormone Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Shigeyuki Chaki et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 313(2), 831-839 (2005-01-29)
Melanin-concentrating hormone (MCH) is a cyclic peptide produced in the lateral hypothalamus. It has been implicated in a number of physiological processes including feeding behavior, energy balance, and the regulation of emotional states. Here, we report in vitro and in