Fontos dokumentumok
SML1124
CPCCOEt
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
7-Hydroxyiminocyclopropan[b]chromen-1α-carboxylic acid ethyl ester
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
tárolási körülmény
desiccated
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 20 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C(OCC)C(C1)(OC2=C/3C=CC=C2)C1C3=N/O
InChI
1S/C13H13NO4/c1-2-17-12(15)13-7-9(13)11(14-16)8-5-3-4-6-10(8)18-13/h3-6,9,16H,2,7H2,1H3/b14-11-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FXCTZFMSAHZQTR-KAMYIIQDSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience