Fontos dokumentumok
A7481
Anti-Atg1/ULK1 antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-UNC51, Anti-Unc-51 like kinase 1 (C. elegans), Anti-Unc51.1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~150 kDa
faj reaktivitás
rat, human (predicted), mouse
fejlettebb validálás
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
koncentráció
~1 mg/mL
technika/technikák
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using whole extracts of HEK-293T cells expressing mouse ULK1
western blot: 3-6 μg/mL using whole extracts of rat PC12
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ULK1(8408)
mouse ... Ulk1(22241)
rat ... Ulk1(360827)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás