Fontos dokumentumok
SAB4200100
Anti-ATG13 antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Szinonimák:
ATG13 Antibody - Anti-ATG13 antibody produced in rabbit, Atg13 Antibody, Anti-Autophagy-related protein 13
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~65 kDa
faj reaktivitás
human, rat, mouse
koncentráció
~1.0 mg/mL
technika/technikák
western blot: 1-2 μg/mL using whole extracts of human HeLa cells and 0.5-1 μg/mL using whole extracts of mouse 3T3 or rat PC12 cells.
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... KIAA0652(9776)
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg