Fontos dokumentumok
P6749
Anti-p53 antibody, Mouse monoclonal
clone PAb1801, purified from hybridoma cell culture
Szinonimák:
Anti-p53 antibody, Mouse monoclonal, Anti-TRP53, Anti-Transformation-related protein 53
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
PAb1801, monoclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~53 kDa
faj reaktivitás
human
koncentráció
~2 mg/mL
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 0.03-0.06 μg/mL using total cell extract of A431 cells
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... TP53(7157)
Általános leírás
p53 is a tumor suppressor gene expressed in a wide variety of tissues. It is a tetrameric nuclear DNA-binding phosphoprotein. The gene encoding it is localized on human chromosome 17p13.1 and mouse chromosome 11.
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Cikkek
p53 regulates gene expression, cell cycle control and functions as a tumor suppressor. Inactivation of p53 is closely tied to cancer development.