Fontos dokumentumok
A2429
Anti-Mouse IgG (Fc specific)–Alkaline Phosphatase antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Goat Anti-Mouse IgG (Fc specific)–AP
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
goat
Minőségi szint
konjugátum
alkaline phosphatase conjugate
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
secondary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
mouse
nem léphet reakcióba
bovine, human, horse
technika/technikák
direct ELISA: 1:30,000
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:40
western blot (chemiluminescent): 1:160,000-1:320,000
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egyéb megjegyzések
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1