Fontos dokumentumok
A0856
Anti-ATG5 (N-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, PBS solution
Szinonimák:
ATG5 Antibody - Anti-ATG5 (N-terminal) antibody produced in rabbit, Atg5 Antibody, Anti-APG5, Anti-APG5L, Anti-ASP, Anti-ATG5 autophagy related 5 homolog (S. cerevisiae), Anti-Apoptosis-specific protein, Anti-Autophagy protein 5-like
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
PBS solution
molekulatömeg
antigen ~56 kDa (Atg5-Atg12 complex)
faj reaktivitás
mouse, human, rat
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
technika/technikák
immunofluorescence: suitable
western blot: 0.5-1 μg/mL using whole extracts of human K562, rat NRK, and mouse 3T3 cells
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ATG5(9474)
mouse ... Atg5(11793)
rat ... Atg5(365601)
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
- in immunoblotting
- in immunofluorescence
- in western blotting
Western Blotting (1 paper)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3