Fontos dokumentumok
HPA001204
Anti-STX17 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Szinonimák:
Anti-KAT01814 antibody produced in rabbit, Anti-Syntaxin-17 antibody produced in rabbit
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
termékcsalád
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
form
buffered aqueous glycerol solution
faj reaktivitás
human
fejlettebb validálás
RNAi knockdown
Learn more about Antibody Enhanced Validation
technika/technikák
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
immunogén szekvencia
RLEPAIQKFIKIVIPTDLERLRKHQINIEKYQRCRIWDKLHEEHINAGRTVQQLRSNIREIEKLCLKVRKDDLVLLKRMIDPVKEEASAATAEFLQLHLESVEELKKQFNDEETLLQPPLTRSMTVGGAFHTTEAEASSQSLTQ
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... STX17(55014)
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
- in SNARE (soluble N-ethylmaleimide-sensitive factor attachment protein receptor) protein reconstitution
- in immunoelectron microscopy
- to investigate its relevance to the hepatitis C virus (HCV) life cycle and, thereby, to reveal the role of autophagosome-lysosome fusion for the turnover of viral particles
Anti-STX17 antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
Kapcsolódás
Fizikai forma
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1