Fontos dokumentumok
1043502
USP
Asparagine anhydrous
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
L-Asparagine, (S)-2-Aminosuccinic acid 4-amide, L-Aspartic acid 4-amide
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
asparagine
gyártó/kereskedő neve
USP
mp
235 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
N[C@@H](CC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H8N2O3/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DCXYFEDJOCDNAF-REOHCLBHSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)