Fontos dokumentumok
D2425
Diuron
≥98%
Szinonimák:
3-(3,4-Dichlorophenyl)-1,1-dimethylurea
Teszt
≥98%
Forma
powder
SMILES string
CN(C)C(=O)Nc1ccc(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C9H10Cl2N2O/c1-13(2)9(14)12-6-3-4-7(10)8(11)5-6/h3-5H,1-2H3,(H,12,14)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XMTQQYYKAHVGBJ-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
Related Categories
Alkalmazás
- The Fabrication and Property Characterization of a Ho(2)YSbO(7)/Bi(2)MoO(6) Heterojunction Photocatalyst and the Application of the Photodegradation of Diuron under Visible Light Irradiation.: This research investigates a novel photocatalyst′s ability to degrade diuron under visible light, offering insights into sustainable environmental remediation technologies (Hao and Luan, 2024).
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - STOT RE 2 Inhalation
Célzott szervek
Blood
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?