Fontos dokumentumok
A2388
N-Acetylneuraminic acid
≥98% (HPLC), from Escherichia coli
Szinonimák:
5-Acetamido-3,5-dideoxy-D-glycero-D-galactononulosonic acid, Lactaminic acid, NAN, NANA, Sialic acid
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Escherichia coli
Minőségi szint
típus
Type VI
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
optikai aktivitás
[α]20/D -34.0 to -30.0 °, c = 1% in water
technika/technikák
HPLC: suitable
szín
white to off-white
mp
184-186 °C
oldhatóság
water: 50 mg/mL, clear, colorless
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O[C@@]1(O[C@@]([C@@H]([C@H](C1)O)NC(C)=O)([H])[C@@H]([C@@H](CO)O)O)C(O)=O
InChI
1S/C11H19NO9/c1-4(14)12-7-5(15)2-11(20,10(18)19)21-9(7)8(17)6(16)3-13/h5-9,13,15-17,20H,2-3H2,1H3,(H,12,14)(H,18,19)/t5-,6+,7+,8+,9+,11-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SQVRNKJHWKZAKO-PFQGKNLYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egyéb megjegyzések
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
Enzymatic Assay of Neuraminidase applies to products that have a specification for neuraminidase content by enzymatic determination.